Dibenzylphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD36550-5GEA
33.3
EUR
SIALD36550-5G
SIALD36550-25G
Dibenzylphosphat, Sigma-Aldrich®
Dibenzylphosphat
Formel:
C₁₄H₁₅O₄P Molekulargewicht: 278,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004775 CAS-Nummer: 1623-08-1 EINECS: 216-602-3 |