Tetrabenzylpyrophosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L09083.03EA
198
EUR
L09083.03
L09083.06
Tetrabenzylpyrophosphat ≥98%
Tetrabenzylpyrophosphat
Formel:
C₂₈H₂₈O₇P₂ Molekulargewicht: 538,48 g/mol Schmelzpunkt: 58…64 °C |
MDL Number:
MFCD00051941 CAS-Nummer: 990-91-0 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |