Tetrabenzylpyrophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL418633-1GEA 109 EUR
SIAL418633-1G
Tetrabenzylpyrophosphat, Sigma-Aldrich®
Tetrabenzylpyrophosphat
Formel: C₂₈H₂₈O₇P₂
Molekulargewicht: 538,48 g/mol
MDL Number: MFCD00051941
CAS-Nummer: 990-91-0
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III