4'-(1-Imidazolyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL183733-5GEA
88.6
EUR
SIAL183733-5G
4'-(1-Imidazolyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-(1-Imidazolyl)acetophenon
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Molekulargewicht: 186,21 |
MDL Number:
MFCD00005282 CAS-Nummer: 10041-06-2 EINECS: 233-123-5 |