4-Indolboronsäurepinakolester ≥97%
H52325.MDEA
60.5
EUR
H52325.MD
H52325.03
H52325.06
4-Indolboronsäurepinakolester ≥97%
4-Indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₂ Molekulargewicht: 243,11 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08689896 CAS-Nummer: 388116-27-6 |