5-Indolboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO359460010EA
139
EUR
ACRO359460010
ACRO359461000
CHMPAC35946.1
ACRO359465000
CHMPAC35946.250
5-Indolboronsäure 97%
5-Indoleboronic acid
Formel:
C₈H₈BNO₂ Molekulargewicht: 160,97 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01319013 CAS-Nummer: 144104-59-6 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |