5-Indolboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27008.03EA 84.6 EUR
H27008.03
5-Indolboronsäure 95%
5-Indoleboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Molekulargewicht: 160,97
Schmelzpunkt: 170…175 °C
MDL Number: MFCD01319013
CAS-Nummer: 144104-59-6