6-Indolboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H53313.03EA
289
EUR
H53313.03
H53313.MD
6-Indolboronsäure ≥98%
6-Indoleboronic acid
Formel:
C₈H₈BNO₂ Molekulargewicht: 160,97 Schmelzpunkt: 177…181 °C |
MDL Number:
MFCD03095176 CAS-Nummer: 147621-18-9 |