6-Indolboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL666459-1GEA 133 EUR
SIAL666459-1G SIAL666459-5G
6-Indolboronsäure, Sigma-Aldrich®
6-Indoleboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Molekulargewicht: 160,97
MDL Number: MFCD03095176
CAS-Nummer: 147621-18-9