1-(Phenylsulfonyl)-2-indolboronsäure
Lieferant: Molekula
MOLE30731776-1GEA 0 EUR
MOLE30731776-1G
1-(Phenylsulfonyl)-2-indolboronsäure
1-(Phenylsulphonyl)-2-indoleboronic acid
Formel: C₁₄H₁₂BNO₄S
MDL Number: MFCD03086094
CAS-Nummer: 342404-46-0