1-(Phenylsulfonyl)-3-indolboronsäure
Lieferant: Molekula
MOLE59160967-1GEA 0 EUR
MOLE59160967-1G
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolboronsäure
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Formel: C₁₄H₁₂BNO₄S
MDL Number: MFCD02681892
CAS-Nummer: 129271-98-3