3,4,5-Tribrom-1H-pyrazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB06439.50EA 0 EUR
MAYBBTB06439.50 MAYBBTB06439.10 MAYBBTB06439.1
3,4,5-Tribrom-1H-pyrazol
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Formel: C₃HBr₃N₂
MDL Number: MFCD00040248
CAS-Nummer: 17635-44-8