1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC12502DAEA 0 EUR
MAYBCC12502DA MAYBCC12502CB MAYBCC12502.0001
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonylchlorid
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonylchlorid
Formel: C₆H₇ClN₂O
MDL Number: MFCD00833258
CAS-Nummer: 55458-67-8