Thiodiglycolsäureanhydrid
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
MSPPBD01436137EA
0
EUR
MSPPBD01436137
MAYBS10441.1
MAYBS10441.10
Thiodiglycolsäureanhydrid
Thiodiglycolsäureanhydrid
Formel:
C₄H₄O₃S Molekulargewicht: 132,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051689 CAS-Nummer: 3261-87-8 |