1,4-Thioxan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Oxathiane
A18052.06 A18052.14
A18052.06EA 31.5 EUR
A18052.06 A18052.14
1,4-Thioxan ≥98%
1,4-Thioxan
Formel: C₄H₈OS
Molekulargewicht: 104,17 g/mol
Siedepunkt: 147…148 °C
Dichte: 1,114
Flammpunkt: 42 °C (107 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006573
CAS-Nummer: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6
ADR: 3,III