1,4-Thioxan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL131970-25GEA 95.1 EUR
SIAL131970-25G
1,4-Thioxan, Sigma-Aldrich®
1,4-Thioxan
Formel: C₄H₈OS
Molekulargewicht: 104,17
MDL Number: MFCD00006573
CAS-Nummer: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6