Benzothiazol-2-ol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBAC40197.50EA
0
EUR
MAYBAC40197.50
MAYBAC40197EA
MAYBAC40197DA
Benzothiazol-2-ol
Benzothiazol-2-ol
Formel:
C₇H₅NOS Molekulargewicht: 151,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00022868 CAS-Nummer: 934-34-9 EINECS: 213-281-1 |