2-Methyl-5-nitrobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL545821-5GEA 231 EUR
SIAL545821-5G
2-Methyl-5-nitrobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-5-nitrobenzothiazole
Formel: C₈H₆N₂O₂S
MDL Number: MFCD00602735
CAS-Nummer: 2941-66-4