Benzothiazol-2-ylmethanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO358500010EA 41.3 EUR
ACRO358500010
Benzothiazol-2-ylmethanol 98%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Formel: C₈H₇NOS
Molekulargewicht: 165,21 g/mol
Schmelzpunkt: 95…96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00226293
CAS-Nummer: 37859-42-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
HPLC ≥97.5 %