Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
H31631.06EA 147 EUR
H31631.06 H31631.03
Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Formel: C₈H₇NOS
Molekulargewicht: 165,21
Schmelzpunkt: 96…100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00226293
CAS-Nummer: 37859-42-0