Benzothiazol-2-ylmethanol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC06009.1EA
0
EUR
MAYBCC06009.1
MAYBCC06009.250
Benzothiazol-2-ylmethanol
Benzothiazol-2-ylmethanol
Formel:
C₈H₇NOS Molekulargewicht: 165,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00226293 CAS-Nummer: 37859-42-0 |