Acetonitril-[1-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL485160-500MGEA 691 EUR
SIAL485160-500MG
Acetonitril-[1-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetonitril-[1-13C]
Formel: C₂H₃N
CAS-Nummer: 31432-55-0
UN-Nummer: 1648
ADR: 3,II