N,N-Dimethylformamid-[Carbonyl-13C] (99% ¹³C )
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
PROOCIL-CLM-503-1EA
684
EUR
CAMBCLM-503.1G
PROOCIL-CLM-503-1
N,N-Dimethylformamid-[Carbonyl-13C] (99% ¹³C )
N,N-Dimethylformamid-[Carbonyl-13C]
Formel:
HCOON(CH₃)₂ |
CAS-Nummer:
32488-43-0 UN-Nummer: 2265 ADR: 3,III |