Essigsäureanhydrid-[2,2'-13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL487848-250MGEA 634 EUR
SIAL487848-250MG
Essigsäureanhydrid-[2,2'-13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Essigsäureanhydrid-[2,2'-13C2]
Formel: C₄H₆O₃
MDL Number: MFCD00083863
CAS-Nummer: 98006-45-2
UN-Nummer: 1715
ADR: 8,II