DL-Methioninsulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL64410-5GEA 208 EUR
SIAL64410-5G
DL-Methioninsulfon, Sigma-Aldrich®
DL-Methioninsulfon
Formel: C₅H₁₁NO₄S
Molekulargewicht: 181,21 g/mol
MDL Number: MFCD00025079
CAS-Nummer: 820-10-0
EINECS: 212-466-4