L-Methioninsulfoxid
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
J62873.06EA
180
EUR
J62873.06
J62873.03
J62873.14
L-Methioninsulfoxid
L-Methioninsulfoxid
Formel:
C₅H₁₁NO₃S Molekulargewicht: 165,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00063093 CAS-Nummer: 3226-65-1 EINECS: 221-758-0 |