DL-Methioninsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL64430-5G-FEA 65.2 EUR
SIAL64430-5G-F
DL-Methioninsulfoxid, Sigma-Aldrich®
DL-Methioninsulfoxid
Formel: C₅H₁₁NO₃S
Molekulargewicht: 165,21 g/mol
MDL Number: MFCD00002620
CAS-Nummer: 62697-73-8
EINECS: 263-700-7