N,N'-Diallyl-L-tartardiamid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A12195.18EA
76.4
EUR
A12195.18
A12195.30
N,N'-Diallyl-L-tartardiamid ≥99%
N,N'-Diallyl-L-tartardiamid
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₄ Molekulargewicht: 228,25 Schmelzpunkt: 184…186 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008640 CAS-Nummer: 58477-85-3 EINECS: 261-277-3 |