N,N'-Diallyl-L-tartardiamid
Lieferant: Molekula
MOLE14688583-100GEA 0 EUR
MOLE14688583-100G
N,N'-Diallyl-L-tartardiamid
N,N'-Diallyl-L-tartardiamid
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₄
Molekulargewicht: 228,25 g/mol
MDL Number: MFCD00008640
CAS-Nummer: 58477-85-3
EINECS: 261-277-3