4'-Acetamido-3'-bromacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L07626.06EA
77.8
EUR
L07626.06
4'-Acetamido-3'-bromacetophenon ≥98%
4'-Acetamido-3'-bromacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₀BrNO₂ Molekulargewicht: 256,10 Schmelzpunkt: 139…141 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051781 CAS-Nummer: 101209-08-9 |