2-Chlorethyl-methylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL242632-5GEA 79.8 EUR
SIAL242632-5G
2-Chlorethyl-methylsulfid, Sigma-Aldrich®
2-Chlorethyl-methylsulfid
Formel: C₃H₇ClS
MDL Number: MFCD00000978
CAS-Nummer: 542-81-4
EINECS: 208-828-6