1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALD3648-5GEA 441 EUR
SIALD3648-5G SIALD3648-1G
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid), Sigma-Aldrich®
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid)
Formel: C₆H₁₂N₄O₂
Molekulargewicht: 172,19
MDL Number: MFCD00008318
CAS-Nummer: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7