Allylmethylcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL381381-25MLEA 309 EUR
SIAL381381-25ML SIAL381381-5ML
Allylmethylcarbonat, Sigma-Aldrich®
Allylmethylcarbonat
Formel: C₅H₈O₃
MDL Number: MFCD00134545
CAS-Nummer: 35466-83-2
EINECS: 468-750-5