N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL87600-100MLEA 41.7 EUR
SIAL87600-100ML
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin
Formel: C₁₀H₂₄N₂O₄
MDL Number: MFCD00002854
CAS-Nummer: 140-07-8
EINECS: 205-396-0