N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL122262-1LEA
95.4
EUR
SIAL122262-1L
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin
Formel:
C₁₄H₃₂N₂O₄ Molekulargewicht: 292,42 |
MDL Number:
MFCD00004534 CAS-Nummer: 102-60-3 EINECS: 203-041-4 |