Divinylsulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALV3700-100GEA 415 EUR
SIALV3700-100G SIALV3700-25G SIALV3700-5G
Divinylsulfon, Sigma-Aldrich®
Divinylsulfon
Formel: C₄H₆O₂S
Molekulargewicht: 118,16
MDL Number: MFCD00008623
CAS-Nummer: 77-77-0
EINECS: 201-057-6
UN-Nummer: 2927
ADR: 6.1,I