2-(Trifluormethyl)acrylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL369144-5GEA 209 EUR
SIAL369144-5G SIAL369144-1G
2-(Trifluormethyl)acrylsäure, Sigma-Aldrich®
2-(Trifluormethyl)acrylsäure
Formel: C₄H₃F₃O₂
Molekulargewicht: 140,06
MDL Number: MFCD00042424
CAS-Nummer: 381-98-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II