(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamin
Lieferant: Molekula
MOLEM29580262EA 0 EUR
MOLEM29580262
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamin
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamin
Formel: C₁₅H₁₇N
Molekulargewicht: 211,31 g/mol
MDL Number: MFCD00015010
CAS-Nummer: 38235-77-7