(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL431737-50MLEA
340
EUR
SIAL431737-50ML
SIAL431737-10ML
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamin
Formel:
C₁₅H₁₇N Molekulargewicht: 211,31 |
MDL Number:
MFCD00015010 CAS-Nummer: 38235-77-7 |