4-Carboxyphenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
H26825.03EA
36.3
EUR
H26825.03
H26825.06
4-Carboxyphenylboronsäurepinakolester ≥97%
4-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₇BO₄ Molekulargewicht: 248,08 g/mol Schmelzpunkt: 227…231 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01863710 CAS-Nummer: 180516-87-4 |