2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL683833-5GEA 85.8 EUR
SIAL683833-5G SIAL683833-1G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BO₄
Molekulargewicht: 193,99
MDL Number: MFCD02179453
CAS-Nummer: 380430-53-5