3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBAC35930.250EA
0
EUR
MAYBAC35930.250
MAYBAC35930.1
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BO₄ Molekulargewicht: 193,99 |
MDL Number:
MFCD02179444 CAS-Nummer: 4334-87-6 |