2-Carboxyphenylboronsäure Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL704784-1GEA
157
EUR
SIAL704784-1G
SIAL704784-5G
2-Carboxyphenylboronsäure Dihydrat, Sigma-Aldrich®
2-Carboxyphenylboronsäure Dihydrat
Formel:
C₇H₇BO₄·2H₂O |
MDL Number:
MFCD15141948 CAS-Nummer: 1257650-88-6 |