4-Carboxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL456772-1GEA
36.5
EUR
SIAL456772-1G
SIAL456772-10G
4-Carboxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Carboxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₄ Molekulargewicht: 165,94 g/mol |
MDL Number:
MFCD00151801 CAS-Nummer: 14047-29-1 |