4-Carboxy-2-nitrophenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52757.03EA 91.7 EUR
H52757.03 H52757.06
4-Carboxy-2-nitrophenylboronsäure ≥97%
4-Carboxy-2-nitrophenylboronsäure
Formel: C₇H₆BNO₆
Molekulargewicht: 210,94
Schmelzpunkt: 265…268 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00448780
CAS-Nummer: 85107-54-6