3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H29348.03EA
47.2
EUR
H29348.03
H29348.06
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure ≥97%
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BNO₆ Molekulargewicht: 210,94 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00757433 CAS-Nummer: 101084-81-5 |