3-Aminophenylboronsäure Hemisulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALA71751-5GEA
71.8
EUR
SIALA71751-5G
SIALA71751-25G
3-Aminophenylboronsäure Hemisulfat, Sigma-Aldrich®
3-Aminophenylboronsäure Hemisulfat
Formel:
C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S Molekulargewicht: 185,98 |
MDL Number:
MFCD00013111 CAS-Nummer: 66472-86-4 EINECS: 266-376-5 |