2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL721379-5GEA 234 EUR
SIAL721379-5G SIAL721379-1G
2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₆H₉BClNO₂
Molekulargewicht: 173,4052 g/mol
MDL Number: MFCD02258096
CAS-Nummer: 863753-30-4