3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL410705-5GEA
133
EUR
SIAL410705-5G
SIAL410705-1G
3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₆H₉BClNO₂ Molekulargewicht: 173,41 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191748 CAS-Nummer: 85006-23-1 EINECS: 285-052-4 |