5-Chlor-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥98%
Achtung
H53016.MDEA 108 EUR
H53016.MD
5-Chlor-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥98%
5-Chlor-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BClO₄
Molekulargewicht: 228,44 g/mol
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363744
CAS-Nummer: 871329-55-4